Diethylcarbonat, wasserfrei 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kohlensäurediethylester
436130010.EA
64.6
EUR
436130010.
436131000.
Diethylcarbonat, wasserfrei 99%, AcroSeal®
Diethylcarbonat
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,13 g/mol Siedepunkt: 126…128 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –43 °C Dichte: 0,975 g/cm³ Flammpunkt: 33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009107 CAS-Nummer: 105-58-8 UN: 2366 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |