Ammoniumdihydrogenphosphat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO436790250EA 50.9 EUR
ACRO436790250 ACRO436795000 ACRO436791000
Ammoniumdihydrogenphosphat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel: NH₄H₂PO₄
Molecular Weight: 115,03 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Titration with NaOH ≥97.5 %