Ethylmethylketon, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MEKEthylmethylketonEK 500 Additiv2-ButanonMethylethylketonEthyl-methylketonMethyl-ethylketon
ACRO444170050EA 59.9 EUR
ACRO444170050
Ethylmethylketon, technische Qualität
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0,806 g/cm³
Flammpunkt: –7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
UN: 1193
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/79/720379.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA