Heptan (Isomerengemisch), technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO444270050EA 70.3 EUR
ACRO444270050
Heptan (Isomerengemisch), technische Qualität
Heptan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,683 g/cm³
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
UN: 1206
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/73/704373.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Boiling point 94 to 100°C
Density 0.685 to 0.730 kg/l (15°C)