Schwefelkohlenstoff 99.9% für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Carbondisulfid
, Kohlendisulfid
, Kohlenstoffdisulfid
ACRO445661000EA
27.4
EUR
ACRO445661000
ACRO445660010
ACRO445660025
Schwefelkohlenstoff 99.9% für die HPLC
Schwefelkohlenstoff
Formel:
CS₂ Molecular Weight: 76,14 g/mol Siedepunkt: 46 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –111 °C Dichte: 1,262 g/cm³ Flammpunkt: –30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011321 CAS-Nummer: 75-15-0 UN: 1131 ADR: 3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.85 % |
UV | at 380 nm A: ≤1.3 |
UV | at 390 nm A: ≤0.5 |
UV | at 400 nm A: ≤0.1 |
UV | at 410 nm A: ≤0.05 |
UV | at 420 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |