Chlorwasserstoff 3 M in CPME (Cyclopentylmethylether), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorwasserstoff
445851000.EA
84.7
EUR
445851000.
Chlorwasserstoff 3 M in CPME (Cyclopentylmethylether), AcroSeal®
Chlorwasserstoff
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Siedepunkt: 106 °C Dichte: 0,895 g/cm³ Flammpunkt: –1 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 UN: 2920 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to light yellow Solution |
Strength | 2.85 to 3.30 M |