Ammoniummetavanadat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: AmmoniumvanadiumtrioxidAmmoniummonovanadat
ACRO447261000EA 65.5 EUR
ACRO447261000 ACRO447260250 ACRO447265000
Ammoniummetavanadat ACS
Ammonium metavanadate
Formel: NH₄VO₃
Molecular Weight: 116,98 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011430
CAS-Nummer: 7803-55-6
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to tan Powder
Solubility (in Ammonium hydroxide) Passes test
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Carbonate (CO3) (Limit about 0.3 %) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.05 %