Quecksilber(II)bromid ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Quecksilberdibromid
ACRO448121000EA 94.9 EUR
ACRO448121000
Quecksilber(II)bromid ACS
Quecksilber(II)bromid
Formel: Br₂Hg
Molecular Weight: 360,4 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 236 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011040
CAS-Nummer: 7789-47-1
UN: 1634
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to very light yellow Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.25 %
Insoluble matter ≤0.05 % (In methanol)
Residue after reduction ≤0.02 %