di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Natriumphosphat dibasisch Dodecahydratsek. Natriumphosphat Dodecahydrat
ACRO448160050EA 171 EUR
ACRO448160050 ACRO448160010
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat 99%, reinst
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₂HPO₄·12H₂O
Molecular Weight: 358,14 g/mol
Schmelzpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149181
CAS-Nummer: 10039-32-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Water 57 to 61 %
pH 8.4 to 9.6
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm