Kaliumfluorid ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO449651000EA 31.2 EUR
ACRO449651000 ACRO449655000
Kaliumfluorid ACS
Potassium fluoride
Formel: KF
Molecular Weight: 58,1 g/mol
Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 860 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Potassium fluosilicate ≤0.1 % (K2SiF6)
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.03 meq/g
Titrable base ≤0.01 meq/g