Orthoperiodsäure zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überiodsäure
, ortho-Periodsäure
ACRO453171000EA
77.1
EUR
ACRO453171000
ACRO453175000
ACRO453170250
Orthoperiodsäure zur Analyse
Orthoperiodsäure
Formel:
H₅IO₆ Molecular Weight: 227,94 g/mol Schmelzpunkt: 122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011344 CAS-Nummer: 10450-60-9 UN: 3085 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Titration Iodimetric | 99.0 to 101.0 % |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
Iodide (I) | ≤10 ppm |
Bromide and Bromate (as Cl) | ≤200 ppm |
Chloride and Chlorate (as Cl) | ≤200 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Iodic acid | ≤1.0 % |