Bariumnitrat, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
453800025 453800100 453805000
ACRO453800025EA 94.8 EUR
ACRO453800025 ACRO453800100 ACRO453805000
Bariumnitrat, rein
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
Molecular Weight: 261,34 g/mol
Schmelzpunkt: 592 °C
Dichte: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %