Mikroplatten-Washer, MultiWash™+
Lieferant: Molecular Devices
MLDVMULTIWASHPLUSEA 0 EUR
MLDVMULTIWASHPLUS
Mikroplatten-Washer, MultiWash™+
Mikrotiterplatten-Washer
Der MultiWash+ Mikroplatten-Washer umfasst 20 voreingestellte Protokolle, ist sowohl für 96- als auch für 384-Well-Platten konfigurierbar und wird für den direkten Einsatz mit vier verschiedenen Wasch-/Spülflaschen sowie einer Abfallflasche geliefert.
  • Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung
  • Automatisierte Spülung reduziert Verstopfungen
  • Eine kreuzweise Aspiration reduziert das Restvolumen innerhalb jedes Wells
  • Vakuum- und druckfrei
  • Geschwindigkeit, Volumen, Einweichzeit sowie Aspirationsgeschwindigkeit und -zeit justierbar
  • Bis zu 20 verschiedene Wasch-programme (bis zu 8 Zyklen pro Programm)
Der MultiWash™+ Mikroplatten-Washer verfügt über zahlreiche Waschprotokolle und -modi. Der integrierte Touchscreen bietet 20 verschiedene Waschprotokolle mit bis zu 8 Zyklen in jedem Protokoll. Bei dem Gerät sind darüber hinaus Geschwindigkeit und Volumen, Aspirationsgeschwindigkeit und -zeit sowie Einweichzeiten justierbar. Es sind drei Schüttelmodi verfügbar.
Lieferumfang: Das komplette System umfasst den MultiWash™+ für 96-Well-Platten, 4 Flüssigkeitsleitungen, 8-fach-Verteilung und Schläuche, 4 Wasch-/Spülflaschen (2 l) und 1 Abfallflasche (2,5 l). Zusätzliche Optionen umfassen: 16-fach-Verteilung für 384-Well-Platten, 12-fach-Verteilung, Washer-Wartungs-Kit, externer Schlauchsatz (4-fach) und Ersatz-Wasch-/Sprühflaschen (2 l). Für weitere Informationen zu der Palette an optionalen Elementen kontaktieren Sie Ihr lokales Vertriebsbüro.