Mikrotiterplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® i3x
Lieferant: Molecular Devices
735-0376EA 0 EUR
735-0376 MLDVI3X-SC-ACAD
Mikrotiterplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® i3x
Mikrotiterplatten-Photometer
Der SpectraMax® i3x Multi-Mode-Mikroplatten-Reader ist ein konfigurierbarer, vielseitiger Mikroplatten-Reader, der sich mit Ihren zukünftigen Anforderungen weiterentwickelt und es Ihnen ermöglicht, zelluläre Signalwege aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu untersuchen. Der SpectraMax i3x Mikroplatten-Reader misst in der Basisausstattung Absorption, Lumineszenz und Fluoreszenz und bietet die Flexibilität, auch nachträglich neue Detektionsmodi hinzuzufügen, ohne dass ein Servicetechniker benötigt wird oder kostspielige Ausfallzeiten anfallen - er wächst in dem Mass, wie sich Ihre Forschung weiterentwickelt.
  • Vom Benutzer in wenigen Minuten konfigurierbare Detektionsmodule erweitern die Fähigkeiten des Readers, einschließlich zeitaufgelöste Fluoreszenz, HTRF, schnelle Kinetik mit Injektoren und Western-Blot-Detektion
  • Das vor Ort aufrüstbare SpectraMax® MiniMax™ 300 Imaging Cytometer ermöglicht schnelles Imaging und schnelle Analyse von Zellen.Phänotypischen Veränderungen, die bei Zytotoxizität, Zellproliferation und Proteinexpression auftreten, lassen sich damit direkt analysieren
  • Verbessern Sie die Qualität Ihrer Fluoreszenz-Assays mit Spectral Fusion Illumination - eine leistungsstarke Kombination aus Xenon-Blitzlampe und High-Power LEDs
  • Die Verwendung einer gekühlten PMT führt zur deutlichen Reduizierung des Hintergrundsignals
  • Im Lieferumfang enthalten ist die Software SoftMax® Pro zur Datenerfassung und Datenauswertung - die weltweit meistverwendete Software für Mikroplatten-Reader
  • Sie arbeiten in einer regulierten GMP/GLP-Umgebung? Validieren Sie Ihr Instrument und Ihre Software mit einer umfangreichen Suite von GxP-Tools und -Diensten
Mit verfügbaren Optionen wie dem SpectraMax® MiniMax™ 300 Imaging Cytometer, ScanLater™ Western Blot Detection Cartridge, Reagenzien, die für hohe Leistung optimiert sind, ist der SpectraMax i3x-Reader die Komplettlösung für Ihre Forschungsanforderungen. Von der Bildgebung zellulärer Konfluenz und Lebensfähigkeit unter verschiedensten Bedingungen über die Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen bis hin zur Western-Blot-Analyse kann eine Fülle neuer Erkenntnisse mit einem einzigen Gerät erfasst werden.
Lieferumfang: Basissystem beinhaltet spektrale Absorptions-, Fluoreszenz- und Lumineszenzerkennung und 3 Kartuschenpositionen zum Lesen der Werte von oben für vom Anwender aufrüstbare Erkennungskartuschen; Gaseinlass mit Umweltschutz; Spectral Fusion Beleuchtung; SoftMax® Pro Software; integrierte Schüttel- und Temperatursteuerung; Stromkabel und USB-Kabel.