Kapillarsäulen, BP20 (Wax)
Lieferant: SGE (Trajan)
568-0147EA 663.9 EUR
568-0147 568-0169 568-0148 568-0145 568-0167 568-0168 568-0166 568-0163 568-0164 558-0330 568-0162 558-0253 568-0160 558-0323 558-0324 558-0325 568-0158 568-0159 558-0327 568-0156 558-0328 558-0329 568-0157 568-0154 568-0155 568-0152 568-0153 568-0150
Kapillarsäulen, BP20 (Wax)
Chromatographiesäulen
These polyethylene glycol columns are suitable for the analysis of alcohol, free acids, fatty acid methyl esters, aromatics, solvents, essential oils.
  • Polar phase
  • Cross-linked for stability and washing
Geeigneter Ersatz für: DB-Wax, HP-20M, Supelcowax 10, CB-Wax, Stabilwax, Carbowax, HP-Innowax, Rtx-WAX, PE-WAX, RH-WAX, ZB-WAX, TRWAX.
Max. Temperatur: 0,1–1,0 µm Filmdicke = 20 °C bis 260/280 °C; >1,0 µm Filmdicke = 20 °C bis 240/260 °C