tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥92%, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumphosphat tribasisch Dodecahydrat
0268-1KGEA
111
EUR
0268-1KG
0268-500G
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥92%, Reagenzqualität
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel:
Na₃PO₄·12H₂O Molecular Weight: 380,12 g/mol Schmelzpunkt: ∼75 °C Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149198 CAS-Nummer: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Arsenic | ≤ 0,0005% |
Heavy Metals | ≤ 0,005% |
Insolubles | ≤ 0,2% |
pH (10%, Wasser)@25°C | ≥ 12 |
Purity (Dry Basis) | ≥ 92% |
Solubility (10%, Water) | Pass |