Polypropylenglycol, M.W. 2,000, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: PolypropylenoxidPolyoxypropylen
E278-500GEA 123 EUR
E278-500G
Polypropylenglycol, M.W. 2,000, Ultrareine Qualität
Polypropylenglycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Dichte: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112,8 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Acid Value < 1
APHA < 40
Moisture (KF) < 0,15 %
Viscosität (@100° F) 150 cS - 175 cS