Supelco® Ascentis® RP-Amid HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
Supelco® Ascentis®
565320-UEA 565 EUR
565320-U 565344-U 565322-U 565321-U 565300-U 565305-U 565328-U 565370-U 565306-U 565371-U 565327-U 565372-U 565373-U 565347-U 565301-U 565313-U 565324-U 565323-U 565348-U 565302-U 565312-U 565303-U 565325-U 565304-U
Supelco® Ascentis® RP-Amid HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Ascentis® RP-Amid HPLC-Säulen sind auf die drei Terme der Auflösungsgleichung optimiert: Effizienz, Retention und Selektivität.
  • Hochreines Silica Typ B für Inertheit, Reproduzierbarkeit und Stabilität
  • Modernes Bindungsverfahren optimiert die gebundene Phasenabdeckung und maximiert die Stabilität, während gleichzeitig Bluten und unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen Minimale werden
  • Kompatibel mit LC-MS und allen heutigen empfindlichen Instrumenten und Methoden
  • Skalierbare Empfindlichkeit von analytisch bis präparativ
  • Silica mit großer Oberfläche für hohe präparative Ladekapazität
  • Unreinheit: <5 ppm Metalle
  • Oberflächendeckung: 2,7 µmol/m²
Ascentis® RP-Amid kann für viele der gleichen Trennungen wie C18 verwendet werden und vermeidet dabei einige der Nachteile von C18, wie z. B. eine schlechte Benetzbarkeit in stark wässrigen mobilen Phasen. Darüber hinaus ist es viel haltender für jene Moleküle, die durch hydrophobe Wechselwirkungen und auch durch H-Brücken mit der Amidgruppe interagieren können. Im Vergleich zu reinen Alkylphasen weist Ascentis® eine verbesserte Retention und Selektivität für Phenole, organische Säuren und andere polare gelöste Stoffe auf, und zwar aufgrund der starken Wasserstoffbrücken zwischen dem Amidcarbonyl (Wasserstoffbrückenakzeptor) und Wasserstoffbrückenspendern wie Phenolen und Säuren. Im Vergleich zu anderen Phasen mit eingebetteten polaren Gruppen (EPG) wie Carbamaten, Harnstoffen, Sulfonamiden und Ethern bietet Ascentis® RP-Amid eine mit C18 und C8 vergleichbare Retention, sodass die Säulen einfach verglichen werden können, ohne dass die Bedingungen der mobilen Phase geändert werden müssen.
Ascentis®-gebundene Phasen haben ein breites Spektrum an Selektivitäten. Es ist wahrscheinlich, dass eine oder mehrere Ascentis®-Phasen jede HPLC-Trennung kleiner Moleküle durchführen. Verpackt in Mikro- bis präparative Hardwaredimensionen decken Ascentis®-Produkte alle HPLC-Anwendungsbereiche ab, einschließlich der empfindlichsten Spurenanalysen.
Standards: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.