Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat 98-102% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Aluminiumkaliumbis(sulfat) DodecahydratKalialaunAlumen
N984-500GEA 137 EUR
N984-500G
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat 98-102% ACS
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 474,39 g/mol
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium < 0,005%
Assay 98 - 102%
Chloride ≤ 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0,001%
Insoluble Matter ≤ 0,005%
Iron ≤ 0,001%
Sodium ≤ 0,02%