Der Kolonienzähler aCOLade2 ist mit einer antimikrobiellen Beschichtung versehen. Durch den Druck beim Markieren einer Kolonie mit einem Filzstift wird ein Zählimpuls ausgelöst. Der erforderliche Druck ist individuell einstellbar.
- Akustische Bestätigung der Zählung (ein- und ausschaltbar)
- Wahl zwischen hellem und dunklem Hintergrund, beleuchteter Zählteller
- Umschaltbarer schwarzer Hintergrund erleichtert das Zählen durchsichtiger und schwierig zu sehender Kolonien
Sub-stage illumination by low energy bright LEDs allows glare-free optimum viewing. A switchable black background is provided to enhance viewing of translucent and difficult to see colonies. Supplied with two graticules and dish centering adapters to facilitate use with 50 - 90 mm dishes.
Bestellinformation: A choice of magnifiers and a printer are available as optional accessories.
Lieferumfang: Wird mit zwei Rastern und Zentrieradaptern für Petrischalen geliefert.