Kugelventil-Absperrung, Prinzing
Lieferant: Brady
800110 800111
118-0534EA 49.21 EUR
118-0534 118-0535
Kugelventil-Absperrung, Prinzing
Sicherheitsverriegelungen
Diese Vorrichtungen dienen zur Absperrung von Rohrleitungen mit 50 bis 200 mm Durchmesser in offener/geschlossener (klein) oder geschlossener (groß) Position.
  • Die beiden Hälften der Vorrichtung umschließen den Hebel des Kugelventils, um ein versehentliches Aktivieren des Ventils zu verhindern
  • Hergestellt aus äußerst robustem PP
Max. Bügeldurchmesser: 7,24 mm
Min. Bügelweite: 38,00 mm
Rohrdurchmesser: 14,50 - 52,50 mm (klein); 50 - 200 mm (groß).