G418 Disulfat 50 mg/ml in Wasser
Lieferant: MIRUS
Synonyme: G-418 SulfatG418 SulfatG-418 DisulfatGeneticin®
MIRUMIR5920EA 131 EUR
MIRUMIR5920
G418 Disulfat 50 mg/ml in Wasser
G418 disulphate
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Molecular Weight: 692,72 g/mol
MDL: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2