Xylol (Isomerengemisch), rein
Lieferant: KLINIPATH (PL)
Gefahr
Synonyme: Dimethylbenzol
VWRK4055-9025EA 106.61 EUR
VWRK4055-9025 VWRK4055-9020
Xylol (Isomerengemisch), rein
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106,17 g/mol
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg