Formaldehyd 4%
Lieferant: KLINIPATH (PL)
Achtung
Synonyme: FormolFormalinMethanalMethylaldehyd
VWRK4078.9010EA 60.5 EUR
VWRK4078.1000MB VWRK4078.9020 VWRK4078.9010
Formaldehyd 4%
Formaldehyd
Formaldehyd 4% ist vergleichbar mit Formalin 10%
  • pH 7
  • Phosphate buffered
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Formaldehyde (HCHO) g/l 38 - 42
pH at 25 °C 6.8 - 7.2
Sodium (Na) 61 - 71 mmol/l