Ethanol ≥96% (v/v)
Lieferant: KLINIPATH
Synonyme: Ethyl alcohol
4096-9005 4096-9010
VWRK4096-9005EA 21.8 EUR
VWRK4096-9005 VWRK4096-9010 VWRK4096-9020
Ethanol ≥96% (v/v)
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II