Ethanol absolut ≥99%
Lieferant: KLINIPATH (PL)
Gefahr
VWRK4099-9005EA 14.75 EUR
VWRK4099-9005 VWRK4099-9060 VWRK4099-9010 VWRK4099.9020
Ethanol absolut ≥99%
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II