Augen- und Gesichtsdusche, freistehend, modular
Lieferant: Broen Lab
118-0414EA 1940 EUR
118-0414
Augen- und Gesichtsdusche, freistehend, modular
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Augen-/Gesichtsdusche, freistehend, aus Messing und Edelstahl mit chemikalienbeständiger Polybeschichtung.
  • Mit Auffangschale für die Gesichtswäsche
  • Integriertes FLOWFIX zur Regulierung des Wasserflusses (26 l/min)
Mindestarbeitsdruck: 1,5 bar
Anschlüsse: Einlass G 1" innen und Auslass G 1" innen
Gewicht: ca. 7,5 kg
Standards: EN 15154-2; ANSI Z358.1. TÜV-geprüft.