Detektierbare Schaufeln, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-2001 5378-2003 5378-2005 5378-2007 5378-2013 5378-2015 5378-2019 5378-2020
231-0570EA 28.15 EUR
231-0570 231-0571 231-0572 231-0573 231-0577 231-0578 231-0597 331-0367
Detektierbare Schaufeln, SteriPlast®
Schaufeln
Die detektierbaren Schaufeln aus blauem PS werden in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) produziert, montiert, für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert. Die Schaufeln sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
  • Aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen
  • Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien
Ergänzend zum blauen Farbton haben diese Schaufeln einen speziellen Zusatzstoff im Material, der sie in Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen sichtbar macht. Diese Produkte können somit, obwohl sie aus Kunststoff hergestellt sind, über die üblichen Systeme zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden.