Referenzfotos für lackierte Stahloberflächen, SSPC-VIS 2
Lieferant: Industrial Physics
SIMELD3056EA 302 EUR
SIMELD3056
Referenzfotos für lackierte Stahloberflächen, SSPC-VIS 2
Bücher
Die Bilder von SSPC-VIS 2 bieten eine Methode zur Bewertung des Rostgrads auf lackierten Stahloberflächen.
  • Serie mit Vollfarbbildern
  • 27 Schwarzweiß-Diagramme
  • Verschiedene Grade von punktueller, allgemeiner und punktueller Rostbildung auf lackierten Stahloberflächen
Texte und Tabellen bieten eine Anleitung zur Verwendung der Referenzfotos, Skalen und Beschreibungen der Standardrostgrade, einen Vergleich von SSPC-, ASTM-, ISO- und anderen Rostgradskalen und andere nützliche Informationen.