Referenzhandbuch und Fotos für Stahloberflächen, SSPC-VIS 5/NACE VIS 9
Lieferant: Industrial Physics
SIMELD3059EA 419 EUR
SIMELD3059
Referenzhandbuch und Fotos für Stahloberflächen, SSPC-VIS 5/NACE VIS 9
Bücher
Dieser Bildstandard zeigt zwei unbeschichtete, verrostete Stahloberflächen (Zustände C und D) vor und nach dem Nassstrahlen. Fotos veranschaulichen zwei Reinigungsgrade (WAB 6 und WAB 10) für jeden Ausgangszustand mit zusätzlichen Fotos, die das Erscheinungsbild von leichtem, mäßigem und starkem Flugrost nach der Reinigung zeigen. Enthält außerdem eine schriftliche Anleitung zur Verwendung von Referenzfotos und zusätzlichen Erläuterungen. Die Sauberkeitsanforderungen für die dargestellten Bedingungen werden durch die gemeinsamen SSPC/NACE-Oberflächenvorbereitungsspezifikationen für kommerzielle (SP 6/NACE 3) und nahezu weiße Strahlreinigung (SP 10/NACE 2) definiert. Fotos von kommerziellen und nahezu weißen Oberflächen, die durch Trockenstrahlreinigung erreicht wurden, finden Sie in SSPC-VIS 1.