Klimaschränke, Serie KBF
Lieferant: Binder
390-0991EA 15114 EUR
BIND9120-0326 BIND9120-0324 390-0991 390-0992 390-0993 390-0994
Klimaschränke, Serie KBF
Prüfkammern Klimakammern
Die Geräte der Serie KBF sind ideal für zuverlässige Stabilitätstests und die exakte Einhaltung konstanter Klimabedingungen und überzeugen mit konstanten Temperatur- und Feuchtewerten. Diese Konstantklimaschränke mit Innenraum aus Edelstahl bieten besonders hohe Leistungsreserven und vielfältige Optionen. Dabei erfüllen sie von der Programmierung bis zur Dokumentation natürlich alle gültigen Richtlinien wie ICH, FDA, GMP und GLP. Die Geräte können mit dem Binder Pure Aqua Service, einem flexiblen Wasseraufbereitungssystem (optional), oder deionisiertem Wasser betrieben werden.
  • Elektronisch geregeltes Be- und Entfeuchtungssystem mit kapazitivem Feuchtesensor
  • Umweltfreundliches Kältemittel R134a
  • Für Stabilitätstests gemäß ICH-Richtlinie Q1A (R2) geeignet
  • Intuitiver Touchscreen-Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
  • Beleuchtung sorgt für Stabilität gemäß ICH-Richtlinie Q1B, Option 2
  • Elektronisch geregeltes APT.line™ Vorwärmekammer- und Kühlsystem garantiert hohe Temperaturgenauigkeit und reproduzierbare Ergebnisse
Die Geräte verfügen über eine Innentür aus ESG-Sicherheitsglas mit glatter Innenseite und Dichtungen sowie eine Durchführung mit Silikonstopfen (Ø 30 mm) auf der linken Seite. MCS Controller mit Farb-LCD-Anzeige und 25 abspeicherbaren Programmen mit je 100 Abschnitten für max. 500 Programmsegmente. Integrierter elektronischer Linienschreiber, verschiedene grafische Darstellungsmöglichkeiten der Prozessparameter und eine Echtzeituhr. Mikroprozessorgeregeltes Be- und Entfeuchtungssystem mit Feuchtebereich von 10 - 80% r.F., zeitliche Abweichung der Feuchte von ±1,5% r.F. (±≤2% RH für KBF115), Feuchteregelung über kapazitiven Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung. Alle Modelle verfügen über einen unabhängigen, einstellbaren Temperaturwählwächter Klasse 3.1 mit optischem und akustischem Alarm zum Schutz der Proben und der Geräte. Vollständige Schlauchplatzsicherung, inkl. Wasserzu- und -ableitung.
Die über den internen Datenlogger gemessenen Werte sind im offenen Format über USB auslesbar. Alle Modelle verfügen über eine Innentür aus ESG-Sicherheitsglas mit Dichtung und 2-facher Außentürdichtung; die Tür ist zum Schutz gegen Betauung beheizt. Durch die spezielle TIMELESS-Beschichtung wird Glaskorrosion vermieden. Die Modelle KBF 240, KBF 720 und KBF 1020 sind mit 4 Rollen ausgestattet, zwei mit Feststellbremse.
Lieferumfang: Werden mit zwei Einschüben aus Edelstahl, Binder Prüfzertifikat und Ethernet-Schnittstelle für Kommunikationssoftware (APT-COM™ DataControl System-Software ist optional) geliefert. RS 422 Schnittstelle ist optional erhältlich. Kalibrierung und Validierung sind möglich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Avantor-Niederlassung.
Bitte beachten Geeignete Wasserqualitäten:
VE-Wasser mit einer Leitfähigkeit zwischen 1 µS/cm bis max. 20 µS/cm aus einer kundenseitig bereits vorhandenen VE-Wasseraufbereitung. (Wasser, das sich im Gleichgewicht mit dem CO₂ der Luft befindet und eine geringere Leitfähigkeit als 1 µS/cm aufweist (Reinstwasser) kann mit seinem niedrigen pH-Wert Säurekorrosion verursachen).
Wasser, das durch die optional erhältliche Wasseraufbereitung Binder Pure Aqua Service (Einwegsystem) aufbereitet wurde. Die Messeinrichtung zur Beurteilung der Wasserqualität ist immer wieder verwendbar.