Fluorescent brightener 28, Pulver microbiologischer Farbstoff
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: Calcofluor White M2R, Tinopal UNPA-GX
0215806701 0215806705 0215806725
ICNA0215806701EA 80.3 EUR
ICNA0215806701 ICNA0215806705 ICNA0215806725
Fluorescent brightener 28, Pulver microbiologischer Farbstoff
Fluorescent brightener 28
Fluorescent Brightener 28 ist ein fluoreszierender optischer Aufheller zur Färbung von Pilzen sowie zur Untersuchung der Viabilität.
  • Farblose organische Verbindung, die unter ultravioletter Strahlung hell bläulich fluoresziert
  • Strukturell verwandt mit Fluorescent Brightener 9 (Calcofluor White MR)
  • Ursprünglich zur Untersuchung von Pflanzengewebe verwendet
Industrielle Verwendungsmöglichkeiten als fluoreszierender optischer Aufheller für Zellulose- und Polyamidfasern, Papier, in Waschmitteln und Seifen.
Bitte beachten Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Formel: C₄₀H₄₄N₁₂O₁₀S₂
Molecular Weight: 916,986 g/mol
MDL: MFCD00308955
CAS-Nummer: 4404-43-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Synonyme Calcofluor White M2R; Tinopal UNPA-GX; C.I. 40622
Form Gelbes Pulver
Lagerung Bei Raumtemperatur (15 - 30 °C) aufbewahren.
Übliche Arbeitskonzentration 0,05 - 0,20%