LiChrosorb® RP-8, HPLC-Säulen
Lieferant: VWR
LiChrosorb®
LIRP8-5-10C5EA 271 EUR
LIRP8-5-10C5 LIRP8-5-100A LIRP8-5-150A LIRP8-5-250A LIRP8-10-250AF HICHLIRP8-10-10C LIRP8-10-150A LIRP8-10-250A HICHLIRP8-5-10C LIRP8-5-125A LIRP8-5-200A LIRP8-10-250AS LIRP8-10-10C5 LIRP8-10-200A LIRP8-10-300A LIRP8-5-250AF LIRP8-5-150AS LIRP8-5-125AF LIRP8-10-125AF
LiChrosorb® RP-8, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Diese Säulen mit hochreiner, basenaktivierter, poröser Silica sind ideal für die Trennung basischer Moleküle.
  • Unregelmäßige poröse Silica
  • Hohe Effizienz und komplementäre Phasenselektivität