Kapillarsäulen, MXT®-502,2
Lieferant: Restek
70908 70909 70910 70919
REST70908EA 1032 EUR
REST70908 REST70909 REST70910 REST70919
Kapillarsäulen, MXT®-502,2
Chromatographiesäulen
Diese mit Siltek® behandelten MXT®-502.2-Säulen aus Edelstahl ermöglichen die Quantifizierung aller Verbindungen bei Verwendung eines Massenspektrometers oder eines PID in Verbindung mit einem ELCD. Eine 105-m-Säule kann die in den EPA-Methoden spezifizierten leichten Gase ohne Kühlung unter Umgebungstemperatur trennen.
  • Proprietäres Crossbond
  • 114,3 mm Standard-Spulendurchmesser
  • Die Diphenyl/Dimethylpolysiloxan-Phase sorgt für geringes Ausbluten und thermische Stabilität bis 320 °C
Diese anwendungsspezifischen Säulen mit einzigartiger Selektivität eignen sich ideal für flüchtige organische Schadstoffe und in vielen GRO-Methoden (Benzin Range Organics) zur Überwachung unterirdischer Lagertanks. Trennung von Trihalomethanen und ideale Polarität für leichte Kohlenwasserstoffe und Aromaten.