tert-Butylmethylether, sekundärer Referenzstandard für die GC, PESTINORM®
Lieferant: Avantor
VWR®
85671.180EA 236 EUR
85671.180
tert-Butylmethylether, sekundärer Referenzstandard für die GC, PESTINORM®
Standards Gaschromatographie-Standards
Ein sekundärer GC-Lösungsmittel-Referenzstandard für verschiedene chromatographische und analytische Anwendungen.
  • Reinheit und spezifisches Verunreinigungsprofil werden mittels GC-MS bestimmt und im Analysenzertifikat dokumentiert
  • Daten zur Rückführbarkeit auf spezifische aktuelle Charge des Primärstandards
  • Vollsynthetisch hergestellt und mit einer typischen Reinheit von mehr als 99,9%, gemessen mittels GC-FID