Butylacetat, sekundärer Referenzstandard für die GC, PESTINORM®
Lieferant: Avantor
VWR®
85655.180EA 236 EUR
85655.180
Butylacetat, sekundärer Referenzstandard für die GC, PESTINORM®
Standards Organische Standards
Ein sekundärer GC-Lösungsmittel-Referenzstandard für verschiedene chromatographische und analytische Anwendungen.
  • Reinheit und spezifisches Verunreinigungsprofil werden mittels GC-MS bestimmt und im Analysenzertifikat dokumentiert
  • Daten zur Rückführbarkeit auf spezifische aktuelle Charge des Primärstandards
  • Vollsynthetisch hergestellt und mit einer typischen Reinheit von mehr als 99,9%, gemessen mittels GC-FID