Notfalldusche, zur Unterputzmontage
Lieferant: Broen Lab
118-0402EA 398 EUR
118-0402
Notfalldusche, zur Unterputzmontage
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Notfall-Duschkopf zur Wandbefestigung. Aus Messing mit chemikalienabweisender BROEN-Polybeschichtung.
  • Ohne Griff oder Pedal
  • Mit selbstentleerendem Duschkopf
  • Mit Schiebeflansch, ohne Ventil
Tiefe: 600 mm
Verbindung: G1/2" A
Flussrate: 80 L/min
Min. Funktionsdruck: 1 bar
Standards: EN 15154-1/-2; ANSI Z358.1