Augenspülflasche, Previn® ADI
Lieferant: Prevor
Previn®
PREVADIEA 57.6 EUR
PREVADI
Augenspülflasche, Previn® ADI
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Leichte Augenspülflasche mit steriler PREVIN-Lösung für die Spülung eines Auges nach Chemikalienkontakt.
  • Einfache Handhabung, sofort einsatzbereit
  • Erlaubt eine schnelle Intervention
  • Ergonomische Augenminiwanne erleichtert das Öffnen des Auges
  • Sanfte Spülung ohne Druck, autonome Anwendung
  • Siegel/Verschluss garantiert die Unversehrtheit
  • Wasserdicht und kompakt
Haltbarkeit: 1 Jahr
Standards: EN 15154-4