Refraktometer, Abbe
Lieferant: Bellingham + Stanley
635-0480EA 1842 EUR
635-0480
Refraktometer, Abbe
Refraktometer Tischrefraktometer
Das Abbe 5 ist ein kostengünstiges Refraktometer, das in Bildungseinrichtungen oder Labors zur Einsatz kommt, in denen breitere Brechungsindexbereiche erforderlich sind oder der Probendurchsatz relativ niedrig ist.
  • In den meisten Fällen reicht beim Einsatz das normale Tageslicht aus, da das Gerät mit verspiegelten Reflektoren ausgestattet ist, die das Licht durch die Optik des Geräts leiten
  • Die Ergebnisse werden entweder mit der Brechzahl oder in der Brix-Zuckerskala angezeigt
  • Die Prismentemperatur wird dabei automatisch gemessen und auf dem integrierten, digitalen Display angezeigt. Entsprechende Anschlüsse ermöglichen die Regelung der Prismentemperatur mithilfe eines externen Wasserbads und Thermostats
Bestellinformation: Für manche Anwendungen ist eine Lichtquelle erforderlich, die gesondert bestellt werden muss.
Lieferumfang: Supplied with a hard case, a calibration plate, contact liquid, an instruction manual and a LR44 AA 1,5 V button cell.