VWR® Standard 5000, Kreisschüttler
Lieferant: VWR
VWR®
444-2913EA 2210 EUR
VWRU89032-100 VWRU89032-102 444-2913 444-2914 444-2912
VWR® Standard 5000, Kreisschüttler
Schüttler Kreisschüttler
Hochleistungsschüttler mit Mikroprozessorsteuerung, eignet sich ideal für Mischanwendungen mit schwerer Beladung, z. B. Bakteriensuspensionen, Färben und Entfärben. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konsistente, gleichmäßige Schüttelbewegung. Die Drehzahl kann über einen Drehknopf von 1 bis 10 eingestellt werden und lässt sich für mehr Sicherheit mithilfe der Rampenfunktion langsam auf den Sollwert erhöhen.
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Zeitschaltuhr (1 bis 120 Min.)
  • Auswahl an auswechselbaren Aufsätzen
  • Kann zwischen 0 und 40 °C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Lieferumfang: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte, aber ohne Aufsätze. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden. Informationen zu anderen Plattformen und Zubehör finden Sie unter „Zubehör für VWR® Kreisschüttler der Serie Standard und Advanced“.