VWR® Advanced 3750, Laborschüttler, reziprok
Lieferant: VWR
VWR®
444-2910EA 1870 EUR
444-2910 444-2909 VWRU97007-744 444-2911
VWR® Advanced 3750, Laborschüttler, reziprok
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Digitaler Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung, eignet sich ideal für zahlreiche Mischanwendungen, z. B. Zellkulturen, Löslichkeitsstudien und Extraktionsverfahren. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konstante, gleichmäßige Schüttelbewegung. Das Schüttelsystem überwacht kontinuierlich die Schüttelgeschwindigkeit und hält den Sollwert auch bei sich ändernder Beladung aufrecht.
  • Anzeige von Drehzahl und Zeit auf zwei unabhängigen LED-Displays
  • Integrierte Zeitschaltuhr (1 Sek. bis 160 Std.) mit Anzeige der vergangenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
  • Kann zwischen –10 und +60 °C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Die angezeigte Drehzahl entspricht mit einer max. Abweichung von 1% der Solldrehzahl (wenn die Drehzahl über 100 min⁻¹beträgt). Für mehr Sicherheit lässt sich die Drehzahl mithilfe der Rampenfunktion langsam auf den Sollwert erhöhen. Der eingebaute Beladungsensor kann eine Unwucht erkennen und verringert die Drehzahl automatisch, um ein Verschütten zu verhindern und die Proben zu schützen. Der Drehzahl-Kalibriermodus ermöglicht dem Benutzer die Kalibrierung der Drehzahlanzeige, und der serielle RS232-Anschluss bietet eine 2-Wege-Kommunikation für die Datenprotokollierung und die Gerätesteuerung.
Lieferumfang: Lieferung komplett mit rutschfester Gummimatte, aber ohne Aufsätze. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden.
Bitte beachten * An den Platten können optional Klemmen für zwei Ebenen (444-2965) angebracht werden, die ein Stapeln mit einem Abstand von 254 mm zwischen den Platten ermöglichen (empfohlen für ausgewählte Plattengrößen)
** Bei Modell 3750 und Modell 5000 ist ein Stapeln der Tablare nicht zu empfehlen.
* An den Platten können optional Klemmen für zwei Ebenen (444-2965) angebracht werden, die ein Stapeln mit einem Abstand von 254 mm zwischen den Platten ermöglichen (empfohlen für ausgewählte Plattengrößen)
** Ein Stapeln von Platten wird für 3750- oder 5000-Modelle nicht empfohlen