Hygienemasken, PP
Lieferant: Hubei Orient
113-8792EA 61.6 EUR
113-8792 114-9101
Hygienemasken, PP
Masken Hygiene-Masken
Hygienemasken, 3-lagig, aus PP und verschweißtem PP.
  • Ermöglicht leichtes Atmen, nicht reizend
  • Hervorragende Bakterien- und Partikelfiltration
  • Aluminium-Nasenstück in voller Länge gewährleistet eine bequeme Passform
  • Nur für den Gebrauch in der Industrie und in Reinräumen vorgesehen. Bitte nicht zum Schutz vor COVID-19 verwenden
  • Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt für medizinische oder klinische Zwecke im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 / Richtlinie 93/42/EWG
  • Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425