Calcofluor white stain 5 mM in Wasser fluoreszierender Farbstoff
Lieferant: Biotium
Calcofluor-Weiß ist ein blauer Fluoreszenzfarbstoff, der an Cellulose und Chitin in den Zellwänden von Pilzen, Algen und Pflanzen bindet. In Knospungs-Hefe färbt Calcofluor-Weiß Knospennarben stärker, da diese eine höhere Konzentration von Chitin aufweisen. Calcofluor-Weiß wird gelegentlich auch zur Identifizierung von Pilzinfektionen in medizinischen Proben verwendet.
- Hefe- und pilzspezifische Färbung
- Geliefert als 5 mM-Lösung in Wasser
- Ex/Em 360/430 nm
- Bei -20°C lichtgeschützt aufbewahren
Calcofluor-Weiß färbt auch gram-positive Bakterien, nicht jedoch gram-negative Bakterien oder Säugetierzellen.
Calcofluor-Weiß ist auch zusammen mit ViaVac Rot/Grün als Teil des Yeast Vitality Staining Kit (31062) erhältlich.