pH-Indikatorpapier, 1 - 14, Rota
Lieferant: Avantor
VWR® Rota®
85402.600EA 61.2 EUR
85402.600
pH-Indikatorpapier, 1 - 14, Rota
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Indikator-Papier für den gesamten pH-Bereich.
  • Einfache Handhabung
  • Aus hochwertigem Papier für gute Farbübereinstimmung zwischen Papier und Skala
Lieferumfang: Supplied in plastic reels that ensure protection and long term stability. Reel of 5 m length, width: 7 mm