Automatische Digital-Refraktometer, RX-9000α
Lieferant: Atago
635-0397EA 8890 EUR
635-0397
Automatische Digital-Refraktometer, RX-9000α
Refraktometer Tischrefraktometer
Bei den Geräten RX-9000α handelt es sich um automatische Digital-Refraktometer, die das Vorwählen der Messtemperatur sowie das genaue und rasche Messen des Brechungsindex, Brix oder der Konzentration verschiedener Flüssigkeiten ermöglichen.
  • Peltier-Thermostat zur Temperaturkontrolle von 5 bis 70 °C
  • Die Messung startet automatisch, wenn die Probe die gewünschte Zieltemperatur erreicht.
  • Schnelle Anzeige des Brechungsindex und Brix bei der eingestellten Temperatur