Rechteckige Halbmikro-Küvetten
Lieferant: HELLMA
104F-10-40 108F-10-40 114F-10-40
634-9095EA 317 EUR
634-9095 634-0853 634-0857
Rechteckige Halbmikro-Küvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Rechteckige Halbmikro-Küvetten mit vier polierten Fenstern und PTFE-Deckeln für die Fluoreszenzspektroskopie