VWR®, Kanister, Enghals, HDPE, rechteckig
Lieferant: VWR
VWR®
216-1917EA 63 EUR
216-1917
VWR®, Kanister, Enghals, HDPE, rechteckig
Flaschen Kanister
Kanister für den Einmalgebrauch, HDPE, mit integriertem Griff für leichtes Tragen und Ausgießen.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Auslaufsicher bei Standard-Testbedingungen
  • Mit Graduierung zur Erkennung des abgegebenen Volumens
  • Öffnung mit schrägem Hals für leichtes Ausgießen und Umfüllen von Flüssigkeiten
Jerricans are ideal for storage and transfer of sterile fluids, as well as pharmaceutical and biotechnology reagents.
Standards: Harz entspricht US FDA 21 CFR, USP Klasse VI.