Thermometerhülse
Lieferant: Amarell
620-0997EA 25.16 EUR
620-0997
Thermometerhülse
Thermometer-Halterungen
Das Gehäuse aus Holz wird für eine einfachere Ablesung der Temperatur an die Wand montiert.
Standards: Konform mit ASTM D1086