Hyperosid (aus Hypericum perforatum) ≥97,0% (durch HPLC), rein
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
A1791.0100EA 449 EUR
A1791.0100
Hyperosid (aus Hypericum perforatum) ≥97,0% (durch HPLC), rein
Hyperosid
Formel: C₂₁H₂₀O₁₂
Molecular Weight: 464,38 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00016933
CAS-Nummer: 482-36-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
State of Matter Solid
Storage Temperature 2 - 8 °C
Assay (HPLC) min. 97%