Kaliumcarbonat 5 M in wässriger Lösung zur Analyse
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: Pottasche
CAYM700517-5EA 34 EUR
CAYM700517-5
Kaliumcarbonat 5 M in wässriger Lösung zur Analyse
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Molecular Weight: 138,21 g/mol
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/98/16640598.jpg